4-Fluoro-m-anisidine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-3-anisidine, 4-Fluoro-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-fluoroanisole
PC9111-25G PC9111-5G
APOSPC9111-25GEA 735 NOK
APOSPC9111-25G APOSPC9111-5G
4-Fluoro-m-anisidine
4-Fluoro-m-anisidine
Formel: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Smeltepunkt: 66…68 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00665789
CAS-nummer: 64465-53-8