(2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethyl)amine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-2-yl)ethanamine
PC911215-1G PC911215-250MG
APOSPC911215-1GEA 7775 NOK
APOSPC911215-1G APOSPC911215-250MG
(2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethyl)amine dihydrochloride 95%
(2,2,2-Trifluoro-1-pyridin-2-ylethyl)amine dihydrochloride
Formel: C₇H₉Cl₂F₃N₂
MW: 249,06 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16872039
CAS-nummer: 503173-14-6