N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
PC9134-1G PC9134-5G PC9134-250MG
APOSPC9134-1GEA 1625 NOK
APOSPC9134-1G APOSPC9134-5G APOSPC9134-250MG
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
N-Fmoc-4-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formel: C₂₅H₂₀F₃NO₄
MW: 455,433 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00797581
CAS-nummer: 247113-86-6