Fmoc-3-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
PC9136-1G PC9136-5G
APOSPC9136-1GEA 1150 NOK
APOSPC9136-1G APOSPC9136-5G
Fmoc-3-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine 95+%
Fmoc-3-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formel: C₂₅H₂₀F₃NO₄
MW: 455,44 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00672555
CAS-nummer: 205526-27-8