2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC9160-1G PC9160-5G
APOSPC9160-1GEA 715 NOK
APOSPC9160-1G APOSPC9160-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BBrF₃O₂
MW: 268,82 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD08532500
CAS-nummer: 959997-88-7