4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid
PC9161-1G PC9161-5G
APOSPC9161-1GEA 1250 NOK
APOSPC9161-1G APOSPC9161-5G
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BFNO₄
MW: 184,9176 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08277236
CAS-nummer: 352530-22-4