4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC9172-25G PC9172-5G
APOSPC9172-25GEA 2475 NOK
APOSPC9172-25G APOSPC9172-5G
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 95+%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 221,00 g/mol
Smeltepunkt: 61…65 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09258953
CAS-nummer: 644985-24-0