4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC9173-5G PC9173-1G PC9173-10G
APOSPC9173-5GEA 930 NOK
APOSPC9173-5G APOSPC9173-1G APOSPC9173-10G
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236,9983 g/mol
Smeltepunkt: 195…196 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368121
CAS-nummer: 194804-91-6