2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC9196-1G PC9196-5G
APOSPC9196-1GEA 270 NOK
APOSPC9196-1G APOSPC9196-5G
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
2,3-Dibromo-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Br₂FN
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08532501
CAS-nummer: 878207-82-0