3-(Trifluoromethoxy)thiophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
PC9232-1G PC9232-5G
APOSPC9232-1GEA 915 NOK
APOSPC9232-1G APOSPC9232-5G
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol 97%
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Formel: C₇H₅F₃OS
MW: 194,18 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01320799
CAS-nummer: 220239-66-7
FN: 2810
ADR: 6.1,III