2,3,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC9241-25G
APOSPC9241-25GEA 0 NOK
APOSPC9241-25G
2,3,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,3,5-Trifluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00083542
CAS-nummer: 67640-33-9