2,6-Difluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
PC9293-25G PC9293-5G
APOSPC9293-25GEA 805 NOK
APOSPC9293-25G APOSPC9293-5G
2,6-Difluorophenylboronic acid 98%
2,6-Difluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Smeltepunkt: 147…149 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00792436
CAS-nummer: 162101-25-9