3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-chloro-4-fluorophenyl)borane
PC9345-5G PC9345-1G PC9345-10G
APOSPC9345-5GEA 270 NOK
APOSPC9345-5G APOSPC9345-1G APOSPC9345-10G
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Smeltepunkt: 255…260 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00051800
CAS-nummer: 144432-85-9