2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC9349-1G PC9349-500MG
APOSPC9349-1GEA 6950 NOK
APOSPC9349-1G APOSPC9349-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₆H₁₂FNO₂
MW: 269,28 g/mol
Smeltepunkt: 139…141 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01315828
CAS-nummer: 338416-70-9