Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC9409-1G PC9409-100MG
APOSPC9409-1GEA 700 NOK
APOSPC9409-1G APOSPC9409-100MG
Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₁₂H₈FNO₅S
MW: 297,26 g/mol
Smeltepunkt: 112…114 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00202715
CAS-nummer: 252026-46-3