5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
PC9638-1G PC9638-5G PC9638-10G
APOSPC9638-1GEA 270 NOK
APOSPC9638-1G APOSPC9638-5G APOSPC9638-10G
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Smeltepunkt: 170…172 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00022719
CAS-nummer: 2338-71-8