2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-4-fluorophenylacetonitrile
PC9669-25G PC9669-5G
APOSPC9669-25GEA 3075 NOK
APOSPC9669-25G APOSPC9669-5G
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
MW: 214,037 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08458154
CAS-nummer: 501420-63-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III