6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
PC9685-25G PC9685-5G PC9685-100G
APOSPC9685-25GEA 2275 NOK
APOSPC9685-25G APOSPC9685-5G APOSPC9685-100G
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Smeltepunkt: 173…176 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00069703
CAS-nummer: 2795-41-7