6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(6-Fluoro-1H-indol-3-yl)acetic acid, 6-Fluoroindole-3-acetic acid
PC9731-1G PC9731-500MG PC9731-5G
APOSPC9731-1GEA 2175 NOK
APOSPC9731-1G APOSPC9731-500MG APOSPC9731-5G
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
6-Fluoroindol-3-ylacetic acid
Formel: C₁₀H₈FNO₂
MW: 193,18 g/mol
Smeltepunkt: 159…163 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01074503
CAS-nummer: 443-75-4