4-(4-Fluorophenoxy)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC9750-1G PC9750-25G PC9750-5G
APOSPC9750-1GEA 270 NOK
APOSPC9750-1G APOSPC9750-25G APOSPC9750-5G
4-(4-Fluorophenoxy)aniline
4-(4-Fluorophenoxy)aniline
Formel: C₁₂H₁₀FNO
MW: 203,21 g/mol
Smeltepunkt: 60…64 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01312350
CAS-nummer: 36160-82-4