2-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC9803-1G PC9803-5G
APOSPC9803-1GEA 360 NOK
APOSPC9803-1G APOSPC9803-5G
2-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydrazino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₆F₃N₃
Smeltepunkt: 64…65 °C
Tetthet: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01320804
CAS-nummer: 89570-83-2