3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC9831-1G PC9831-5G
APOSPC9831-1GEA 1125 NOK
APOSPC9831-1G APOSPC9831-5G
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Formel: C5H10ClF2N
MW: 157,59 g/mol
Smeltepunkt: 236…239 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03452800
CAS-nummer: 496807-97-7