2-Bromo-6-fluoroaniline 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC9902-100G PC9902-25G PC9902-5G PC9902-1KG
APOSPC9902-100GEA 1625 NOK
APOSPC9902-100G APOSPC9902-25G APOSPC9902-5G APOSPC9902-1KG
2-Bromo-6-fluoroaniline 99%
2-Bromo-6-fluoroaniline
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Tetthet: 1,674 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01310982
CAS-nummer: 65896-11-9