5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC9933-1G PC9933-5G
APOSPC9933-1GEA 2700 NOK
APOSPC9933-1G APOSPC9933-5G
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole
Formel: C8H5ClFN
MW: 169,5800 g/mol
Smeltepunkt: 83 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01074495
CAS-nummer: 169674-57-1