2,5-Difluorobenzhydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC9952-1G PC9952-5G
APOSPC9952-1GEA 1300 NOK
APOSPC9952-1G APOSPC9952-5G
2,5-Difluorobenzhydrazide
2,5-Difluorobenzhydrazide
Formel: C₇H₆F₂N₂O
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02183537
CAS-nummer: 265644-03-9