Fusarenon X Standard Solution
Leverandør: Apollo Scientific
BIMS116-1ML BIMS116-5ML
APOSBIMS116-1MLEA 2425 NOK
APOSBIMS116-1ML APOSBIMS116-5ML
Fusarenon X Standard Solution
Standarder Organiske standarder
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
NB: Expires in 12 months.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Beskrivelse Fusarenon X
CAS-nr 23255-69-8
Formel C₁₇H₂₂O₈
Flammepunkt 2 °C
Lagringstemp Freezer