Benzyl 3-O-allyl-2-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
BICL5020-100MG BICL5020-250MG BICL5020-500MG
APOSBICL5020-100MGEA 2700 NOK
APOSBICL5020-100MG APOSBICL5020-250MG APOSBICL5020-500MG
Benzyl 3-O-allyl-2-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Benzyl 3-O-allyl-2-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Formel: C30H32O6
MW: 488,57 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 103188-94-9