Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
BIMN2038-1G BIMN2038-10G
APOSBIMN2038-1GEA 1900 NOK
APOSBIMN2038-1G APOSBIMN2038-10G
Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine ≥95%
Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine
Formel: C₁₀H₁₄N₆O₄
MW: 282,26 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03788199
CAS-nummer: 34079-68-0