5-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrimidine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321506-1G OR321506-250MG
APOSOR321506-1GEA 11800 NOK
APOSOR321506-1G APOSOR321506-250MG
5-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrimidine dihydrochloride
5-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)pyrimidine dihydrochloride
Formel: C₉H₁₁N₃.₂ClH
MW: 234,126 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1864014-87-8