1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
OR321515-1G OR321515-250MG
APOSOR321515-1GEA 10800 NOK
APOSOR321515-1G APOSOR321515-250MG
1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine dihydrochloride
1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine dihydrochloride
Formel: C₁₀H₁₂N₂.₂ClH
MW: 233,138 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1347744-97-1