1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR475192-1G OR475192-250MG
APOSOR475192-1GEA 8850 NOK
APOSOR475192-1G APOSOR475192-250MG
1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
1-(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₁N₃.₂ClH
MW: 210,104 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32669858
CAS-nummer: 2514952-94-2