1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR475193-1G OR475193-250MG
APOSOR475193-1GEA 8850 NOK
APOSOR475193-1G APOSOR475193-250MG
1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride 95%
1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₀BrN₃.₂ClH
MW: 289 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32669859
CAS-nummer: 2514952-96-4