[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR475195-1G OR475195-250MG
APOSOR475195-1GEA 8850 NOK
APOSOR475195-1G APOSOR475195-250MG
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₃N₃.₂ClH
MW: 224,131 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 2514953-06-9