[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR475196-1G OR475196-250MG
APOSOR475196-1GEA 8075 NOK
APOSOR475196-1G APOSOR475196-250MG
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₃N₃.₂ClH
MW: 224,131 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 2514953-01-4