[(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR475197-1G OR475197-250MG
APOSOR475197-1GEA 8850 NOK
APOSOR475197-1G APOSOR475197-250MG
[(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₂BrN₃.₂ClH
MW: 303,027 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32663471
CAS-nummer: 2514953-00-3