[(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR475198-1G OR475198-250MG
APOSOR475198-1GEA 8850 NOK
APOSOR475198-1G APOSOR475198-250MG
[(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Formel: C₈H₁₂ClN₃.₂ClH
MW: 258,576 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32663472
CAS-nummer: 2514952-98-6