8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
PC301043-1G PC301043-250MG
APOSPC301043-1GEA 6425 NOK
APOSPC301043-1G APOSPC301043-250MG
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrF₂N₂O₂
MW: 291,049 g/mol
Smeltepunkt: 213-215 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 2514942-06-2