3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
PC303495-1G PC303495-5G
APOSPC303495-1GEA 3450 NOK
APOSPC303495-1G APOSPC303495-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzamide
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzamide
Formel: C₈H₆BrF₂NO₂
MW: 266,04 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 2512221-83-7