2-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC52478-10G PC52478-1G PC52478-5G
APOSPC52478-10GEA 7075 NOK
APOSPC52478-10G APOSPC52478-1G APOSPC52478-5G
2-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol ≥98%
2-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol
Formel: C₁₁H₁₃F₃O
MW: 218,216 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 2514941-96-7