HyClone SFX-Insect-cellekulturmedium
Leverandør: HyClone products (Cytiva)
SH30278.02 SH30278.LS SH30350.02 SH30350.03 SH30278.08
HYCLSH30278.02EA 1075 NOK
HYCLSH30278.02 HYCLSH30278.LS HYCLSH30350.02 HYCLSH30350.03 SH30278.08
HyClone SFX-Insect-cellekulturmedium
Media, Cellekultur
HyClone™ SFX-Insect™ med L-glutamin er et allsidig proteinfritt cellekulturmedium utviklet gjennom metabolsk banedesign for å støtte veksten av flere insektcellelinjer og produksjon av en rekke rekombinante proteiner. Det gir overlegen vekst av mange viktige insektcellelinjer, inkludert Sf9, Sf21 og High Five (T.ni), som krever minimal tilpasning.
  • Er metabolisk utformet for å gi stort celleutbytte og produksjon av rekombinant protein.
  • Komplekse lipider for økt stabilitet
  • Støtter multiple insektcellelinjer
  • Støtter direkte tilpasning
  • Uovertruffen vekst i multiple kultursystemer, inkludert bioreaktorer med høy tetthet
The media are formulated using a lipid and phosopholipid complexing process for enhanced stability and performance and contain 0,1% Pluronic® F-68 for superior performance. It has been successfully tested in a variety of culture systems ranging from T-Flasks, spinners, shaker flasks, and various bioreactors including wave and hollow fibre. Manufactured according to cGMP guidelines.