HyClone SFMTranfx-293-medium
Leverandør: HyClone products (Cytiva)
SH30860.02 SH30860.03 SH30860.04 SH30861.01
HYCLSH30860.02EA 1275 NOK
HYCLSH30860.02 HYCLSH30860.03 HYCLSH30860.04 HYCLSH30861.01
HyClone SFMTranfx-293-medium
Media, Cellekultur
HyClone SFMTransfx-293 er et serumfritt medium som ikke inneholder animalske derivater, og som er beregnet for å fremme dyrking av HEK 293-kulturer og transfeksjon ved bruk av lipofeksjon eller andre, lignende metoder. Fremstilt i samsvar med cGMP-retningslinjer.
  • Støtter høy transfeksjonseffektivitet
  • Er metabolsk utformet for å gi stort celleutbytte og produksjon av rekombinant protein/vektor.
  • Tilpasning kan foregå direkte eller sekvensielt.
  • Inneholder L-glutamin
HyClone SFMTransfx-293 Media is a regulatory-friendly medium developed through the Metabolic Pathway Design to support high transfection efficiency, productivity and cell density in suspension cultures.