J.T.Baker®, Robotic Tips Type ST
Leverandør: Avantor
49000-0000EA 21775 NOK
49000-0000 49000-0006 49001-0000 49001-0106 49000-1106 49001-1106 49000-3106 49001-3106 49000-2000
J.T.Baker®, Robotic Tips Type ST
Pipettespisser
Egnet for bruk på Euroimmun Analyzer. Tilgjengelig i ledende versjon, med eller uten filter, og i CE-IVD-merket versjon for klinisk diagnostiske applikasjoner.
  • Produsert under renromsbetingelser (renrom klasse B)
  • Ledende spisser for væskenivåregistrering
  • Perfekt for dosering av selv små volum med høy presisjon og uten kontaminering
J.T.Baker® robotspisser type ST er egnet for bruk på Euroimmun Analyzer og andre robotinstrumenter som bruker samme pipetteringshode.
Valideringen av tipsene på instrumentet for spesifikke bruksområder er på brukerens ansvar.