J.T.Baker®, Robotic Tips Type TE
Leverandør: Avantor
49002-0000EA 22725 NOK
49002-0000 49002-0006 49002-0007 49002-0106 49003-0000 49003-0006 49003-0007 49003-0106 49003-0107 49006-0000 49006-0006 49006-0106 49006-0107 49033-0000 49033-0006 49033-0106 49102-0000 49103-0000 49002-1106 49002-1107 49003-1106 49003-1107 49006-1106 49006-1107 49033-1106 49102-1106 49103-1106 49106-1106 49102-0006 49103-0006 49106-0000 49133-0000 49006-3106 49002-3106 49003-3106 49033-3106 49106-3106 49102-3106 49103-3106 49002-2000 49002-2006 49002-2106 49003-2106 49024-0008 49002-0117 49026-0017 49026-0117
J.T.Baker®, Robotic Tips Type TE
Pipettespisser
Egnet for bruk på Tecan Freedom EVO eller Tecan Fluent. Tilgjengelig i ledende og ikke-ledende versjon, med eller uten filter, og i CE-IVD-merket versjon for klinisk diagnostiske applikasjoner.
  • Produsert under renromsforhold (renromsklasse 8)
  • Toppmoderne kvalitetskontroll
  • Ideell for analyse med høy gjennomstrømning
  • Pakket i papp eller blisterpakning
J.T.Baker® robotspisser type TE er egnet for bruk på Tecan Freedom EVO (bruker vanligvis spisser i S-Tray = hengende brett), Tecan Fluent (bruker vanligvis spisser i C-Tray for ANSI/SLAS-format tipboks) og annen OEM robotikk instrumenter.
Valideringen av tipsene på instrumentet for spesifikke bruksområder er på brukerens ansvar.
Bestillingsinformasjon: Empty tip boxes need to be ordered separately for single stack refill C-trays.