J.T.Baker®, Robotic Tips Type HT
Leverandør: Avantor
49008-0004EA 7300 NOK
49008-0004 49008-0104 49008-0105 49009-0005 49009-0105 49010-0105 49008-1105 49009-1005 49009-1105 49010-1005 49010-1105 49008-0003 49010-0003 49010-3105 49008-3105 49009-3105 49009-3005 49008-2003 49009-2005 49009-2105 49010-2003 49010-2105
J.T.Baker®, Robotic Tips Type HT
Pipettespisser
Egnet for tredjeparts robotinstrumenter Hamilton Microlab Star og Nimbus. Tilgjengelig i ledende versjon, med eller uten filter, og i CE-IVD-merket versjon for klinisk diagnostiske applikasjoner.
  • Produsert under renromsbetingelser (renrom klasse B)
  • Moderne kvalitetskontroll
  • Perfekt analyse av høy gjennomstrømning
  • Strekkodebredd for automatisk identifisering
  • Pakket i blisterpakninger
J.T.Baker® robotic tips type HT are suitable for third party robotic instruments Hamilton Microlab Star, Nimbus, and other robotic instruments using Hamilton’s CO-REMore Product Information