J.T.Baker®, Robotic Tips Type DX
Leverandør: Avantor
49136-0000EA 605 NOK
49136-0000 49137-0000 49136-2000 49137-2000
J.T.Baker®, Robotic Tips Type DX
Pipettespisser
Egnet for bruk på Dynex DSX og DS2 instrumenter. Tilgjengelig i ikke-ledende versjon, uten filter, i beholderstativ og i CE-IVD-merket versjon for klinisk diagnostiske applikasjoner.
  • 108 spisser i én optimert beholder med lokk
  • Spesialutviklet for bruk med automatisk prøvebehandling
  • Høyeste kvalitetsspesifikasjoner for kompatibilitet og renslighet
  • Blå prøvespisser for visuell spiss-ID
Valideringen av tipsene på instrumentet for spesifikke bruksområder er på brukerens ansvar.