J.T.Baker®, plate 96
Leverandør: Avantor
43001-0117EA 1225 NOK
43001-0117 43001-0118 43001-0119 43001-0600
J.T.Baker®, plate 96
Mikroplater Deepwell mikroplater
J.T.Baker Plate 96 runde brønnplater laget av PS er perfekte for ELISA-applikasjoner.
  • Alfanumerisk kode hjelper til med identifisering av prøver
  • Plateformen reduserer prøveoverføring betydelig
  • Standarddimensjoner (128x85 mm) sikrer kompatibilitet med de mest vanlige laboratoriemaskinene