J.T.Baker®, plate 384
Leverandør: Avantor
43004-0120EA 2150 NOK
43004-0120 43004-0200
J.T.Baker®, plate 384
Mikroplater Deepwell mikroplater
Tilgjengelig i PP for automatiske screening- og oppbevaringssystemer.
  • Alfanumerisk kode for å hjelpe til med identifisering av prøver
  • Firkantede brønner for økt volum
  • V-bunn for høy prøvegjenoppretting
  • Høy ramme (3 mm) for stabil og sklisikker stabling
J.T.Baker® Plate 384 er perfekt for små prøvevolum.