J.T.Baker® Plate Medio
Leverandør: Avantor
43001-0102EA 2025 NOK
43001-0102 43001-0103 43001-0101
J.T.Baker® Plate Medio
Mikroplater Deepwell mikroplater
PP oppbevaringsplate med 96 koniske brønner.
  • På grunn av tangensen til J.T.Baker® Plate Medio-plater trengs det mindre enn 50% stablingsplass
  • Alfanumerisk kode hjelper til med registrering og identifisering av enkeltprøver
  • Høyere brønnkanter gir lufttett forsegling
  • Koniske brønner hjelper til med prøveblanding
J.T.Baker® Plate Medio er perfekt utformet for oppbevaringsområder med begrenset plass (kjøleskap).
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)