J.T.Baker®, tallerkener, firkantet brønn
Leverandør: Avantor
43001-0020EA 1075 NOK
43001-0020 43001-0062 43001-0066
J.T.Baker®, tallerkener, firkantet brønn
Mikroplater Deepwell mikroplater
Disse dype, firkantede brønnplatene er laget av ren PP for å forenkle utveksling av plater i automatiske systemer. De er også perfekte for oppbevaring av både celle- og bakteriekulturer.
  • Kjemikaliebestandig
  • V-bunnform for 24 og 48 brønner maksimerer væskefjerning og hjelper til med ny opphenging
  • U-bunnform for 96-brønner
  • Ingen innerkanter som forstyrrer samling av magnetiske perler
  • Hevede brønnkanter for forbedret varmeforsegling
  • Konisk base bidrar til prøvekonsentrering, rekonstitusjon og sentrifugering
For maksimal kapasitetsutnyttelse.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Miljøsertifikat ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)