Mansjetter for sfæriske halser / kulehalser, BOLA
Leverandør: Bohlender
H934-02 H934-04 H934-06 H934-08 H934-12 H934-16 H934-18 H931-10 H931-04 H931-06
201-1308EA 145 NOK
201-1308 201-0289 201-0288 201-0287 201-0286 201-1309 201-1317 271-4227 201-1300 201-1306
Mansjetter for sfæriske halser / kulehalser, BOLA
Slipmansjetter med NS-slip Slipmansjetter
Mansjetter for sfæriske halser/kulehalser, PTFE, med utstikkende håndtak og forseglingsringer på utsiden; forsegling som egner seg for høye vakuum. Robust utforming for regelmessig bruk.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig fra –200 til +250 °C
  • Kan brukes med vakuum, kan brukes flere ganger